Kluczowe dokumenty
1.93245
Supelco
Heptahydrat siarczanu magnezu
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Magnesium sulfate heptahydrate, Epsom salts
About This Item
Wzór liniowy:
MgSO4 · 7H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
<0.01 (vs air)
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Opakowanie
1.93245.0521: 500 g, Minimalna ilość zamówienia: 20
1.93245.9051: 50 kg, Minimalna ilość zamówienia: 1
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1