Kluczowe dokumenty
1.93208
Supelco
Potassium thiocyanate
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Potassium thiocyanate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CKNS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
97.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
klasa czystości
ACS reagent
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Opakowanie
1.93208.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1