Kluczowe dokumenty
1.93024
Supelco
Kwas jodowodorowy 55%
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Hydriodic acid, Hydriotic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
ACS reagent
bp
127 °C (lit.)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
I
InChI
1S/HI/h1H
Klucz InChI
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
1.93024.0251: 250 ml, Minimalna ilość zamówienia: 12
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash