Kluczowe dokumenty
17-123
Sigma-Aldrich
Anti-Phosphotyrosine Immunoblotting Kit (4G10 , HRP conjugate)
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klon
4G10
monoclonal
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
western blot: suitable
Komponenty
Anti-Phosphotyrosine, clone 4G10®, HRP conjugate (Cat.# 16-105) Phosphotyrosine control (EGF-stim A431 cell lysate) (Cat.# 12-110) Immunoblot Blocking Reagent (Cat.# 20-200)
Jakość
routinely evaluated in immunoblot on EGF-stimulated A431 cell lysates
Informacje prawne
4G10 is a registered trademark of Upstate Group, Inc.