17-10259
ChIPAb+ Acetylo-Histone H3 (Lys56) - przeciwciało i zestaw primerów zweryfikowane pod kątem ChIP
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Histon H3.1, Histon H3/a, Histon H3/b, Histon H3/c, Histon H3/d, Histon H3/f, Histon H3/h, Histon H3/i, Histon H3/j, Histon H3/k, Histon H3/l
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
ChIPAb+
Upstate®
metody
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
informacje o genach
human ... HIST1H3F(8968)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zestaw ChIPAb+ Acetylo-Histone H3 (Lys56) zawiera przeciwciało Acetylo-Histone H3 (Lys56), normalne królicze IgG i startery kontrolne, które amplifikują region 152 bp ludzkiego promotora cykliny B1. Acetylo-Histon H3 (Lys56) i kontrole ujemne są dostarczane w skalowalnym rozmiarze reakcji "na ChIP" i mogą być wykorzystane do funkcjonalnej walidacji wytrącania chromatyny związanej z Acetylo-Histonem H3 (Lys56).
Zastosowanie
Sonikowaną chromatynę przygotowaną z komórek HeLa (1x104, 1x105 i 1x106 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu 1 µL normalnej króliczej IgG (nr kat. CS213233) lub 1 µL anty-acetylo-histonu H3 (Lys56) (nr kat. CS207337) i zestawu Magna ChIP HiSens Kit (nr kat. 17-10460). Pomyślna immunoprecypitacja fragmentów DNA związanych z acetylo-histonem H3 (Lys56) została zweryfikowana przez qPCR przy użyciu starterów ChIP, ludzkiego promotora cykliny B1 (nr części CS207338).
Szczegóły eksperymentu można znaleźć w protokole MagnaChIP HiSens (nr kat. 17-10460) lub EZ-MagnaChIP HiSens (nr kat. 17-10461).
Analiza Dot Blot (specyficzność): Reprezentatywna partia wykryła acetylo-Histone H3 (Lys56) w Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (nr kat. 16-667).
Analiza Western Blotting:
Oceniane przez Western Blotting w ekstrakcie kwasu HeLa, ekstrakcie kwasu HeLa traktowanym maślanem sodu, ekstrakcie kwasu HeLa traktowanym kolcemidem, rekombinowanym histonie H3, rekombinowanym histonie H4 i rekombinowanym histonie H2A.
Rozcieńczenie 1:400 tego przeciwciała wykryło acetyl Histone H3 (Lys56) w ekstrakcie kwasu HeLa traktowanym maślanem sodu.
Opakowanie
Jakość
Sonicated chromatin prepared from HeLa cells (1x105 cell equivalents per IP) were subjected to chromatin immunoprecipitation using 1 µL of either Normal Rabbit IgG (Part No. CS213233), or 1 µL Anti-Acetyl-Histone H3 (Lys56) (Part No.CS207337) and the Magna ChIP® HiSens Kit (Cat. # 17-10460). Successful immunoprecipitation of acetyl Histone H3 (Lys56) associated DNA fragments was verified by qPCR using ChIP Primers, human cyclin B1 promoter (Part No. CS207338).
Please refer to the MagnaChIP HiSens (Cat. # 17-10460) or EZ-MagnaChIP HiSens (Cat. # 17-10461) protocol for experimental details
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Normalne królicze IgG. Jedna fiolka zawierająca 25 µl normalnej króliczej IgG w buforze zawierającym 0,01 M PBS, 0,1% azydku sodu, pH 7,1, przed dodaniem 30% glicerolu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Primery ChIP, ludzki promotor cykliny B1. Jedna fiolka zawierająca 75 μL po 5 μM każdego primera specyficznego dla ludzkiego promotora cykliny B1 (chr5: 68462295-68462447, hg19 build). Przechowywać w temperaturze -20°C.
FOR: 5' CCT TGG GAA ACT GGA CAA TC 3'
REV: 5' TTT GCC AGG GTC ACA CAT TA 3'
Komentarz do analizy
Zawiera normalną króliczą IgG i startery specyficzne dla regionu promotora ludzkiej cykliny B1.