Kluczowe dokumenty
1.50175
Supelco
LiChroCART for customized packing HPLC Columns
L × I.D. 125 mm × 3 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use; please select HPLC sorbent for Column filling
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
LiChroCART 125-3, suitable for HPLC
Parametry
250 bar pressure
Poziom jakości
metody
HPLC: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
12.5 cm × 3 mm
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Wkład HPLC, niestandardowe opakowanie, należy określić materiał opakowania
Informacje prawne
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany