Kluczowe dokumenty
14-908-M
Sigma-Aldrich
Białko PI4KIIIα
N-terminal FLAG-tagged, recombinant human PI4KIIIα full length. For use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
linia produktu
Upstate®
aktywność właściwa
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
masa cząsteczkowa
Mw 233 kDa
oczyszczone przez
(Ni2+/NTA-agarose)
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
nr dostępu
NM_058004.2
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
powiązane choroby
diabetes; neurodegenerative disorders; autoimmune diseases
Opis ogólny
N-końcowy, znakowany FLAG, rekombinowany ludzki PI4KIIIα pełnej długości.
Zastosowanie
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Oncology
Diabetes
Neurodegenerative Diseases
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: PI4KIIIα
Target Sub-Family: PI3K/PI4K
Opakowanie
Dostępny również w rozmiarze 10 μg i luzem
Dostępny również w rozmiarze 250 μg w katalogu # 14-908M - zadzwoń, aby uzyskać informacje o cenach i dostępności.
Jakość
Routinely evaluated in the PIProfiler.
Opis wartości docelowych
PI4KIIIα
Postać fizyczna
10 μg enzymu w 50 mM Tris/HCl pH 7,4, 150 mM NaCl, 150 μg/ml peptydu FLAGTM, 270 mM sacharozy, 0,2 mM PMSF, 1 mM benzamidyny, 0,1% 2-merkaptoetanolu. Roztwór zamrożony.
FLAG® agarose
Przechowywanie i stabilność
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1