Merck
SRP0566
TIM-3, FLAG® -Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Białko błonowe komórki T 3, HAVCR-2 KIM-3, Receptor komórkowy 2 wirusa zapalenia wątroby typu A, Receptor mucyny immunoglobuliny komórek T 3, TIMD-3, Tim
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
20.8 kDa
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
20.8 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... HAVCR2(84868)
General description
Ludzki TIM-3, znany również jako receptor mucyny immunoglobuliny komórek T 3, białko błonowe komórek T 3, TIMD-3, receptor komórkowy wirusa zapalenia wątroby typu A 2, HAVCR-2 i KIM-3 z C-końcowym tagiem FLAG. GenBank Accession No. NM_032782.4, a.a. 22-200 wyrażony w systemie ekspresji komórek HEK293. MW = 20,8 kDa. To białko ma wyższą MW przez SDS-PAGE z powodu glikozylacji.
Physical form
Roztwór wodny
Legal Information
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)