Kluczowe dokumenty
1.46465
Millipore
Agar drożdżowy z glukozą i chloramfenikolem
Determination of the colony count of yeasts and molds in dairy and other food products
Synonim(y):
Agar YG z chloramfenikolem
Wybierz wielkość
6 PKG
218,00 zł
218,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
6 PKG
218,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106227
NACRES:
NA.74
218,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Poziom jakości
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
pkg of (200 ml in 250 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
pH
6.6 ( in H2O)
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
molds
yeasts
Opis ogólny
Yeast Glucose Chloramphenicol (YGC) Agar is suitable for the determination of the colony count of yeasts and molds in food products and Beverage. Yeast extract provides the necessary carbon and nitrogen compounds, vitamins and trace elements for the growth of microorganisms. Glucose also serves as a carbon and energy source, the high concentration at the same time promotes the fungal growth and inhibits bacterial growth. Chloramphenicol inhibits the accompanying bacterial flora. The neutral pH facilitates the growth of stressed yeast and molds.
Zastosowanie
Yeast Glucose Chloramphenicol (YGC) Agar is suitable for the determination of the colony count of yeasts and molds in food products and Beverage
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2