1.46180
FRIIS Liquid Medium
suitable for microbiology, For non-avian mycoplasma detection, pkg of 100 mL (in 125 mL Plastic bottle with Screw cap)
Synonim(y):
FRIIS Broth, Mycoplasma Broth, Mycoplasma Liquid Medium
About This Item
Polecane produkty
agency
EP 2.6.7
USP
Poziom jakości
sterylność
sterile; aseptically filled
Postać
liquid
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
pkg of 100 mL (in 125 mL Plastic bottle with Screw cap)
pH
7.4 ( in H2O, ready-to-use solution)
Zastosowanie
industrial qc
pharmaceutical
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
mycoplasma
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Ready-to-use convenience as no further preparation steps are required.
- Pharmaceutical products such as Biopharmaceuticals, Vaccines, Cell cultures, and Virus cultures.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3