Przejdź do
1.46029
Agar HAYFLICK
according to EP 2.6.7, USP, plate diam. 60 mm, ready-to-use, settle plates, sterile; aseptically filled, box of 20 plates, for mycoplasma
Synonim(y):
Agar z mykoplazmą
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Produkcja na życzenie, prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym w celu uzyskania informacji o wysyłce.
1210,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
41106217
Plate diam.:
60 mm
Feature:
ready-to-use settle plates
Sterility:
sterile; aseptically filled
1210,00 zł
Produkcja na życzenie, prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym w celu uzyskania informacji o wysyłce.
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
USP, according to EP 2.6.7
sterility
sterile; aseptically filled
form
plate
feature
ready-to-use settle plates
packaging
box of 20 plates
plate diam.
60 mm
pH
7.8 ( in H2O)
application(s)
industrial qc
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
suitability
mycoplasma
General description
HAYFLICK Agar is supplemented with horse serum to provide useable cholesterol and fatty acids. Deoxyribonucleic acid provides purine and pyrimidine bases, which cannot be synthesized by the mycoplasmas. Phenol red changes the color of the medium to yellow or purple, indicating the growth of mycoplasmas. Penicillin inhibits the growth of accompanying bacterial flora.
Application
HAYFLICK Agar is recommended for the general detection of mycoplasmas in pharmaceutical products, especially in bulk vaccines, cell banks, and virus cultures.
Features and Benefits
  • Ready-to-use convenience as no further preparation steps are required.
  • Pharmaceutical products such as Biopharmaceuticals, Vaccines, Cell cultures, and Virus cultures.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)