Kluczowe dokumenty
14-615-M
Sigma-Aldrich
MINK Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, human MINK amino acids 1-310, for use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 38.7 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... MINK1(50488)
Opis ogólny
N-terminal His6-tagged, recombinant, human MINK amino acids 1-310
Product Source: expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
Zastosowanie
Research Category
Inflammation & Immunology
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: MINK
Target Sub-Family: STE
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of MBP
Postać fizyczna
Ni2+/NTA-agarose
Przechowywanie i stabilność
6 months at -70°C
Inne uwagi
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2