Kluczowe dokumenty
14-590-M
Sigma-Aldrich
YopH Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged recombinant Yersinia full length YopH, for use in Phosphatase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
rekombinowane
expressed in E. coli
Poziom jakości
100
300
masa cząsteczkowa
Mw 77.4 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (phosphatase)
numer dostępu NCBI
Opis ogólny
N-terminal GST-tagged recombinant Yersinia full length YopH
Product Source: recombinant Yersinia full length YopH expressed in E. coli
Zastosowanie
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: YopH
Target Sub-Family: Tyr phosphatase
Opakowanie
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-590M when ordering the 250 µg size.
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of DiFMUP
Postać fizyczna
Glutathione-agarose
Przechowywanie i stabilność
6 months at -70°C
Inne uwagi
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2