Kluczowe dokumenty
14-582-M
Sigma-Aldrich
Białko FGFR1, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged, recombinant, human FGFR1 amino acids 456-765, for use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
51111800
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 62 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... FGFR1(2260)
Opis ogólny
N-końcowe, znakowane GST, rekombinowane, ludzkie aminokwasy FGFR1 456-765
Źródło produktu: ekspresja za pomocą bakulowirusa w komórkach owadów Sf21.
Zastosowanie
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: FGFR1
Target Sub-Family: TK
Opakowanie
Dostępny również w rozmiarze 250 µg - zadzwoń w celu uzyskania informacji o cenie i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-582M przy zamawianiu rozmiaru 250 µg.
Jakość
Used to phosphorylate IGF-IRtide (12-527)
Postać fizyczna
Glutathione agarose affinity chromatography
Przechowywanie i stabilność
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany