Merck
D-089
N-Desmethylcyclobenzaprine-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H16D3N · HCl
Masa cząsteczkowa:
300.84
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])NCCC=C1C2=C(C=CC=C2)C=CC3=C1C=CC=C3.Cl
InChI
1S/C19H19N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-13,20H,6,14H2,1H3;1H/i1D3;
InChI key
UZMPCPFDZYTEJG-NIIDSAIPSA-N
General description
N-Desmethylcyclobenzaprine, or norcyclobenzaprine, is the major urinary metabolite of the skeletal muscle relaxant cyclobenzaprine, sold under trade names such as Flexeril®, Fexmid®, and Amrix®. Cyclobenzaprine is used to relieve skeletal muscle spasms and associated pain from acute musculoskeletal conditions. This internal standard is suitable for quantitation of norcyclobenzaprine levels in urine by LC/MS or GC/MS testing methods in pain prescription monitoring, forensic analysis, urine drug testing, or clinical toxicology.
Legal Information
Amrix is a registered trademark of Ivax International GMBH LLC
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fexmid is a registered trademark of Shionogi Inc.
Flexeril is a registered trademark of ALZA Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)