Kluczowe dokumenty
14-377-M
Sigma-Aldrich
Białko MKK4/SKK1, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal GST tagged, murine MKK4 residues 34-end, for use in Kinase Assays.
Wybierz wielkość
10 μG
2320,00 zł
250 μG
16 880,00 zł
2320,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 μG
2320,00 zł
250 μG
16 880,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
2320,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
100
300
masa cząsteczkowa
Mw 67.7 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
informacje o genach
mouse ... MAP2K4(26398)
Opis ogólny
N-końcowy znakowany GST, mysi MKK4, reszty 34-końcowe
Źródło produktu: ekspresja w E. coli
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: MKK4
Target Sub-Family: STE
Opakowanie
Dostępny również w rozmiarze 250 µg - zadzwoń w celu uzyskania informacji o cenie i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-377M przy zamawianiu rozmiaru 250 µg.
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of ATF2 substrate
Postać fizyczna
Purified using glutathione agarose. Activated by incubation with MEKK and then re-purified using Ni2+/NTA agarose
Przechowywanie i stabilność
6 miesięcy w temperaturze -70C
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Y Fleming et al.
The Biochemical journal, 352 Pt 1, 145-154 (2000-11-04)
Stress-activated protein kinase 1 (SAPK1), also called c-Jun N-terminal kinase (JNK), becomes activated in vivo in response to pro-inflammatory cytokines or cellular stresses. Its full activation requires the phosphorylation of a threonine and a tyrosine residue in a Thr-Pro-Tyr motif