Przejdź do
SML0942
GSK2193874
≥98% (HPLC), TRPV4 ion channel antagonist, powder
Synonim(y):
3-([1,4′-Bipiperidin]-1′-ylmethyl)-7-bromo-N-(1-phenylcyclopropyl)-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-quinolinecarboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2100,00 zł
1785,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H38BrF3N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
691.62
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
GSK2193874, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >5 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(ccc1)c2nc3c(c(c2CN6CCC(CC6)N7CCCCC7)C(=O)NC5(CC5)c4ccccc4)ccc(c3)Br
InChI
1S/C37H38BrF3N4O/c38-28-12-13-30-32(23-28)42-34(25-8-7-11-27(22-25)37(39,40)41)31(24-44-20-14-29(15-21-44)45-18-5-2-6-19-45)33(30)35(46)43-36(16-17-36)26-9-3-1-4-10-26/h1,3-4,7-13,22-23,29H,2,5-6,14-21,24H2,(H,43,46)
InChI key
UIVOZBSCHXCGPS-UHFFFAOYSA-N
Application
GSK2193874 has been used as a transient receptor potential vanilloid 4 (TRPV4) antagonist:
  • to study its effects on GSK101-induced colon contractions in mice[1]
  • to study its effects on murine compact bone-derived osteoblasts(CB-OB)[2]
  • to study its effects on lung injury post-lipopolysaccharide (LPS) in mice[3]
Biochem/physiol Actions
GSK2193874 is a very potent, specific antagonist of TRPV4 ion channels (IC50 = 50 nM). Lung edema caused by high pulmonary venous pressure (PVP) is driven by TRPV4 activity. GSK2193874 blocks TRPV4-mediated calcium influx in cells expressing native and recombinant TRPV4, and inhibits vascular permeability and lung edema in isolated rodent and canine lungs subjected to high PVP. The compound also resolves pulmonary edema in murine myocardial infarction model.
GSK2193874 is a very potent, specific antagonist of TRPV4.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S7326S5192SML0481
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
solubility
DMSO: soluble ~28 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution, warmed)
color
white to beige
color
white to off-white
color
light yellow
color
white to beige
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)