Przejdź do
SML0048
Salvianolic acid B
≥94% (HPLC), antioxidant, powder
Synonim(y):
Dan Shen Suan B, Danfensuan B, Lithospermic acid B, (2S,3S)-4-[(1E)-3-[(1R)-1-Carboxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethoxy]-3-oxo-1-propen-1-yl]-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dihydro-7-hydroxy-3-benzofurancarboxylic acid 3-[(1R)-1-carboxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl] ester
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
690,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H30O16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
718.61
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥94% (HPLC)
Form:
powder
690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Salvianolic acid B, ≥94% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥94% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +95 to +115°, c = 1 in methanol
color
white to tan
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c3O[C@@H]([C@@H](C(=O)O[C@H](Cc4ccc(O)c(O)c4)C(O)=O)c23)c5ccc(O)c(O)c5
InChI
1S/C36H30O16/c37-20-6-1-16(11-24(20)41)13-27(34(45)46)50-29(44)10-5-18-3-9-23(40)33-30(18)31(32(52-33)19-4-8-22(39)26(43)15-19)36(49)51-28(35(47)48)14-17-2-7-21(38)25(42)12-17/h1-12,15,27-28,31-32,37-43H,13-14H2,(H,45,46)(H,47,48)/b10-5+/t27-,28-,31+,32-/m1/s1
InChI key
SNKFFCBZYFGCQN-VWUOOIFGSA-N
Application
Salvianolic acid B has also been used to treat primary neuronal cells to test its effect on cell viability.[1]
Salvianolic acid B (Sal B) has been used to determine the inhibitory effect of Sal B on aggregation kinetics of α-synuclein by thioflavin T (ThT) fluorescence assay. It has also been used as a reference compound to confirm the reproducibility of myelophil by finger printing analysis.
Biochem/physiol Actions
Salvianolic acid B is a cell protective antioxidant and free radical scavenger being investigated for a variety of conditions from ischemic heart disorders to Alzheimer′s disease. Several mechanisms of action have been proposed including EGFR, PDGF and MMP-9 inhibition and inhibition of the TGF-β1/Smads and NF-κB signaling pathways. Salvianolic acid B acts as scavengers of reactive oxygen species, reduces the adherence of leukocytes to endothelial cells, inhibits matrix metalloproteinases and inflammation. It has cardioprotective effects as it reduces lipid peroxidation in damaged cardiac tissue and decreases the leakage of lactic acid dehydrogenase.[2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
49724Y00015591609818
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salvianolic acid B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)