137666
Ethylene Glycol Emprove® Evolve
CIP (cleaning in place)
Produkcja farmaceutyczna
About This Item
Polecane produkty
agency
CIP (cleaning in place)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.053 hPa ( 20 °C)
Próba
≥99.5% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
410 °C
granice wybuchowości
3.2-15.3 %
zanieczyszczenia
≤0.00002% Chloride (CI)
≤0.001% Acidity (as CH3COOH)
pH
6-7.5 (20 °C, 100 g/L)
tw
197.6 °C/1013 hPa
mp
-14--10 °C
temp. przejścia
flash point 111 °C
gęstość
1.11 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
pharma/biopharma processes
temp. przechowywania
2-30°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Opakowanie
- 1376661000: 1 L
- 1376669025: 25 L
- 1376669950: 950 L
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
239.0 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
115 °C - open cup