Dokumenty
12-549
Sigma-Aldrich
STK Substrate 2
STK Substrate 2 primarily used in Kinase Assays, liquid
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.42
product name
STK Substrate 2, STK Substrate 2 primarily used in Kinase Assays.
Poziom jakości
Postać
liquid
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
informacje o genach
human ... AKT3(10000)
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: Akt3/PKBγ
Jakość
routinely used as a serine/threonine kinase substrate with KinEASE fluorescence polarization assays
Przechowywanie i stabilność
stable for 6 months at -20°C from date of shipment
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany