1.24823
Nitro blue tetrazolium chloride (NBT)
for microscopy
Synonim(y):
Nitro blue tetrazolium chloride (NBT), 3,3′-(3,3′-Dimethoxy-4,4′-biphenylene)bis [2-(4-nitrophenyl)-5-phe nyl-2H-tetrazolium chloride], NBT
Formularz
solid
mp
189 °C
εmax
800-900 at 256-259 nm in methanol at 0.01 g/L
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
Klucz InChI
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
The dye is a CE certified IVD product and has a constant dye content and a reliable high quality, which is one of the major precondition for a reproducible diagnostic staining. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3