1.24505
Osmium(VIII) oxide
for microscopy
Synonim(y):
Osmium(VIII) oxide, Osmic acid, Osmiumtetraoxide
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
10 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Postać
solid
siła działania
15 mg/kg LD50, oral (Rat)
kolor
yellow
pH
6 (20 °C, 25 g/L in H2O)
tw
130 °C/1013 hPa
mp
40 °C
rozpuszczalność
65 g/L
gęstość
4.91 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
1500 kg/m3
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/4O.Os
Klucz InChI
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Powiązanie
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1