Kluczowe dokumenty
1218
Sigma-Aldrich
Buffer, Phosphate pH 6.8
HARLECO® Used to dilute hematology and histology stains
About This Item
Kod UNSPSC:
12161703
Poziom jakości
Postać
liquid
kolor
colorless
pH
6.8 ( in H2O)
mp
-0.1 °C
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
Opis ogólny
HARLECO® Buffer, Phosphate pH 6.8
1218-75 1L Poly Bottle
Zastosowanie
Buffer used in Wright and Wright-Giemsa staining protocols.
HARLECO® Used to dilute hematology and histology stains
Informacje prawne
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1