Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 384,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161706
384,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
pH
6.86 (25 °C in H2O)
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Jest to certyfikowany roztwór buforowy diwodorofosforanu potasu i diwodorofosforanu sodu, przygotowany grawimetrycznie przy użyciu wysokiej jakości odczynników w zarejestrowanym laboratorium kalibracyjnym. Jego wartość pH wynosi 6,86 w temperaturze 25°C, mierzona przy użyciu połączonej elektrody szklanej zgodnie z 5-punktową metodą kalibracji. Pomiar jest wykonywany zgodnie z normą DIN 19268 przy użyciu referencyjnych roztworów buforowych zgodnych z normami DIN 19266, NIST, IUPAC, Ph. Eur i USP. Wartość pH roztworu buforowego zależy od temperatury, dlatego podczas jego stosowania należy utrzymywać stałą temperaturę.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat na stronie http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Pobierz swój certyfikat na stronie http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Application
Roztwór buforowy jest stosowany jako standard w procedurach analitycznych do kalibracji przyrządów do pomiaru pH lub elektrod pH oraz jako kontrola pomiaru pH innych roztworów.
Features and Benefits
Pomiary i kwalifikacja w laboratorium akredytowanym zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034 Bezpośrednia identyfikowalność z wtórnymi wzorcami odniesienia NIST i pierwotnymi certyfikowanymi materiałami odniesienia PTB Gotowy do użycia roztwór dostępny w saszetkach 30 ml Wraz ze szczegółowym i specyficznym dla partii certyfikatem analizy (CoA) dla skutecznego systemu zarządzania jakością Etykieta produktu jest zgodna z Przewodnikiem ISO 31 i zawiera informacje o numerze zamówienia, opisie artykułu, numerze partii, danych dotyczących bezpieczeństwa i dacie ważności Materiał opakowaniowy poddany kompleksowym badaniom stabilności zgodnie z Przewodnikiem ISO 35
Packaging
30 ml w etui Fibre
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1990170001 | 04027269700904 |