Merck
1.05914
Płytki HPTLC, żel krzemionkowy 60 RP-18
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Synonim(y):
Płytki do wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
20 cm × 10 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Płytki szklane 20 x 10 cm
Płytki modyfikowane RP służą dwóm celom: działają jako metoda pilotażowa dla HPLC i pozwalają na wybór różnych systemów rozpuszczalników do specjalnych separacji. Nasze warstwy krzemionkowe modyfikowane metodą RP są dobrze dostosowane do wielu wyzwań związanych z separacją, których nie jest w stanie pokonać krzemionka niemodyfikowana. Warstwy te wykorzystują wodne układy rozpuszczalników do rozdzielania skrajnie niepolarnych substancji i analizowania konkretnych substancji polarnych, które można dostosować do chromatografii par jonowych. Co więcej, warstwy krzemionkowe modyfikowane metodą RP są mniej zależne od wilgotności powietrza. W przeciwieństwie do niemodyfikowanej krzemionki, fazy RP nie wykazują aktywności katalitycznej. To sprawia, że są one płytkami z wyboru dla niestabilnych substancji, które mają tendencję do degradacji oksydacyjnej.
Application
  • Densytometryczna metoda HPTLC do analizy jakościowej, ilościowej i badania stabilności koenzymu Q10 w preparatach farmaceutycznych z wykorzystaniem normalnych i odwróconych płytek z żelem krzemionkowym...: Niniejsze badanie przedstawia metodę wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej (HPTLC) do analizy koenzymu Q10 w preparatach farmaceutycznych. Metoda wykorzystuje zarówno normalne, jak i odwrócone płytki z żelem krzemionkowym w celu uzyskania analizy jakościowej i ilościowej, a także testowania stabilności koenzymu Q10 (Abdel-Kader et al., 2016).
  • Jednoczesna kwantyfikacja kwasu gymnemowego jako gymnemageniny i charantyny jako β-sitosterolu przy użyciu zwalidowanej metody densytometrycznej HPTLC...: W ramach badań opracowano zwalidowaną metodę densytometryczną HPTLC do jednoczesnego ilościowego oznaczania kwasu gymnemowego i charantyny w preparatach ziołowych. Metoda wykorzystuje żel krzemionkowy 60 F₂₅₄ do skutecznej separacji i oznaczania ilościowego (Ahamad et al., 2015).
  • Oszacowanie zawartości katechiny w ajurwedyjskich preparatach olejowych zawierających Acacia catechu...: W badaniu oszacowano zawartość katechiny w ajurwedyjskich preparatach olejowych przy użyciu HPTLC. Zastosowano płytki z żelem krzemionkowym 60 F₂₅₄, aby zapewnić dokładną kwantyfikację katechiny w tych preparatach (Dubey et al., 2009).
  • Opracowanie i walidacja metody HPTLC do oznaczania takrolimusu w preparatach ..: W artykule szczegółowo opisano opracowanie i walidację metody HPTLC do oznaczania takrolimusu w preparatach farmaceutycznych. Metoda wykorzystuje płytki z żelem krzemionkowym 60 F₂₅₄ do wydajnego oddzielania i ilościowego oznaczania takrolimusu (Borhade et al., 2009).
  • Oszacowanie berberyny w preparatach ajurwedyjskich zawierających Berberis aristata: Badania koncentrują się na oszacowaniu berberyny w preparatach ajurwedyjskich. Wykorzystując HPTLC z żelem krzemionkowym 60 F₂₅₄, badanie zapewnia wiarygodną metodę kwantyfikacji berberyny (Rout et al., 2008).
Analysis Note
Powierzchnia właściwa (wg BET; pomiar 5-punktowy): 480 - 540 m²/g
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 5 - 7 µm
Grubość warstwy: 150 - 200 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 35 µm
Testy chromatograficzne:
A) Test cholesterynowy
Wartości hRf
- cholesterynowy, test cholesterynowy:
13 - 23
B) Test steroidowy
- metylotestosteron, test steroidowy: 20 - 35
- Reichstein S, test steroidowy: 50 - 65
- hydrokortyzon, test steroidowy: 65 - 80
Typowa wartość określona na aktywowanej płytce (120°C, 15 min)
Eluent a) aceton/woda (95/5 v/v)
Eluent b) acetonitryl/woda (70/30 v/v)
Other Notes
Zastępuje: 5914-6; 5914