Kluczowe dokumenty
1.14782
Supelco
Zestaw uzupełniający do testu cynku
for use with MQUANT®
Synonim(y):
Wkłady do zestawu do wizualnego testu cynku
Wybierz wielkość
120 TESTS
625,00 zł
625,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
120 TESTS
625,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
625,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Właściwości
refill
Poziom jakości
specyficzne anality
zinc
kompatybilność
for use with MQUANT®
metoda wykrywania
colorimetric
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
To opakowanie uzupełniające zawiera wszystkie odczynniki do zestawów testowych MQuant® 1.14780 i 1.14412 do kolorymetrycznej oceny cynku. Gdy odczynniki testu MQuant® zostaną zużyte, zestaw można uzupełnić, zamawiając odpowiednie opakowanie uzupełniające. Pakiety uzupełniające są dostępne dla szeregu zestawów testowych MQuant®, dzięki czemu jest to szczególnie ekonomiczny i ekologiczny system.
Metoda
W roztworze siarkowym jony cynku reagują z jonami tiocyjanianowymi i zielenią brylantową, tworząc niebiesko-zielony kompleks. Stężenie cynku jest mierzone półilościowo poprzez wizualną ocenę kolorymetryczną.
Komentarz do analizy
Application testconforms
Informacje prawne
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3