Przejdź do
1.10080
Manganese Test Strips, colorimetric
Mn 2-100 mg/L, MQuant®
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
575,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
575,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test na obecność manganu, colorimetric, Mn 2-100 mg/L, MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
specific analyte(s)
manganese
reaction suitability
reagent type: oxidant
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Mn measuring range
2-100 mg/L
application(s)
drinking water
ground and surface water
wastewater
compatibility
Spectroquant®
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Metoda: Kolorymetryczna, z paskami testowymi i odczynnikiem, 2 - 5 - 20 - 50 - 100 mg/L (Mn), MQuant®
Test na mangan MQuant® zawiera paski testowe i wszystkie niezbędne dodatkowe odczynniki i może być stosowany do rutynowego badania wody, wody przemysłowej i ścieków. Jony manganu(II) są utleniane do tlenku manganu(IV), który przekształca organiczny wskaźnik redoks w barwny produkt utleniania. Stężenie manganu jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie strefy reakcji paska testowego z polami skali kolorów. Paski testowe są idealne do wstępnego testowania próbki w ekonomiczny i szybki sposób w celu oszacowania stężenia manganu i możliwego współczynnika rozcieńczenia przed użyciem metody ilościowej, takiej jak test Spectroquant®.
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
wgk
WGK 1
hcodes
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)