Kluczowe dokumenty
1.14242
Millipore
Potassium tetrathionate
extra pure, suitable for microbiology
Synonim(y):
Potassium tetrathionate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
K2O6S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106212
Numer indeksu EC:
237-702-3
Poziom jakości
Formularz
solid
siła działania
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
rozpuszczalność
232 g/L
gęstość
2.296 g/cm3
gęstość nasypowa
770 kg/m3
Zastosowanie
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/2K.H2O6S4/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
UVTKHPSJNFFIDG-UHFFFAOYSA-L
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 80 %
Suitability for microbiology: passes test
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1