Dokumenty
1.12117
Millipore
L-Citrulline
≥99% (perchloric acid titration)
Synonim(y):
L-Citrulline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Numer indeksu EC:
206-759-6
Próba
≥99% (perchloric acid titration)
Postać
solid
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)
Klucz InChI
RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
for biochemistry
Komentarz do analizy
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Spec. rotation (α 20/D; 2 %; hydrochloric acid 1 mol/l): +22.0 to +23.0
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Foreign amino acids: ≤ 0.3 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3