Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 901,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2910,00 zł |
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 13 660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
901,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
form
solid
specific analyte(s)
phosphate
technique(s)
photometry: suitable
pH
5.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
90 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
400 g/L
density
2.498 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mo].[N+H4].[O-2].O
InChI
1S/Mo.H3N.H2O.O/h;1H3;1H2;/q;;;-2/p+1
InChI key
XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
Application
- Nowatorska hydrotermalna synteza nanostrukturalnych międzymetalicznych stopów molibdenu i żelaza w stosunkowo niskich temperaturach...: Niniejsze badanie przedstawia nowatorską metodę hydrotermalną do syntezy międzymetalicznych stopów molibdenu i żelaza przy użyciu niższych temperatur, podkreślając potencjalną drogę do opłacalnej i energooszczędnej produkcji materiałów (El-Geassy et al., 2023).
- Alternatywne przygotowanie ulepszonych katalizatorów odtleniania NiMo-Alumina..: Badania te omawiają alternatywną metodę przygotowania katalizatorów NiMo-alumina o ulepszonych właściwościach odtleniania, potencjalnie przydatnych w zastosowaniach syntetycznych i petrochemicznych (Priecel et al., 2020).
- Identyfikacja chromatograficzna "zielonych środków ograniczających" ekstrahowanych z liści Nasturtium officinale (Brassicaceae) do syntezy nanocząstek MoO(3): W artykule zidentyfikowano roślinne środki ograniczające do syntezy nanocząstek trójtlenku molibdenu, przyczyniając się do bardziej ekologicznych praktyk nanotechnologicznych (Shaheen & Ahmad, 2020).
- Przygotowanie nanokryształów h-MoO3 i α-MoO3: badanie porównawcze fotokatalitycznej degradacji błękitu metylenowego pod wpływem światła widzialnego...: Badanie to porównuje wydajność heksagonalnych i ortorombowych nanokryształów trójtlenku molibdenu w degradacji błękitu metylenowego, oferując wgląd w ich fotokatalityczne zachowania (Chithambararaj et al., 2013).
- Nowe hierarchiczne nano/mikrokompozyty MoO2/węgiel: synteza, charakterystyka, transformacje w stanie stałym i aktywność HDS tiofenu..: Badania wprowadzają nowy typ materiału kompozytowego dwutlenek molibdenu-węgiel do zastosowań w hydroodsiarczaniu, wykazując znaczny potencjał przemysłowy (Avendaño et al., 2013).
Analysis Note
Test ((NH₄)₆Mo₇O₂₄ x 4 H₂O): ≥ 99,0 %
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Chlorek (Cl): ≤ 0.0005 %
Azotan (NO₃): pozytywny wynik testu
Fosforan (PO₄): ≤ 0,0005 %
Fosforan, arsenian, krzemian (jako PO₄): ≤ 0.0005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Metale ciężkie (ACS): ≤ 0,001 %
Cu (Miedź): ≤ 0,001 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
Mg (Magnez): ≤ 0.005 %
K (Potas): ≤ 0,002 %
Na (Sód): ≤ 0,01 %
Pb (Ołów): ≤ 0,001 %
Odpowiada ACS,ISO,Reag. Ph Eur
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur | description (ammonium molybdate) cryst. extra pure | description (ammonium molybdate) powder extra pure | description ACS reagent, 99.98% trace metals basis |
| grade ACS reagent | grade - | grade - | grade ACS reagent |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| agency reag. ISO, reag. Ph. Eur. | agency - | agency - | agency suitable for SM 5210 |
| solubility 400 g/L | solubility 400 g/L | solubility 400 g/L | solubility - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| pH 5.3 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 5.3 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 5.3 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahydrat heptamolibdenianu amonu
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?