Kluczowe dokumenty
1.10123
Sigma-Aldrich
Siarczan protaminy
for biochemistry
Synonim(y):
Siarczan salminy
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NB.21
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Ostrzeżenie
Toksyczność: Rakotwórczy / Teratogenny (D)
Komentarz do analizy
Zawartość azotu (Kjeldahl; kal. na wysuszonej substancji): 22,5 - 25,5 %
Oznaczenie zawartości siarczanów (grawimetrycznie; kalc. na wysuszonej substancji): 16 - 22 %
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wygląd: biały do prawie białego, krystaliczny proszek
Wygląd roztworu (5 g/l; woda): klarowny do prawie klarownego, bezbarwny do lekko żółtego
Absorbancja (260-280 nm, 10 g/l, 1 cm, woda): ≤ 0.1
Spec. skręcalność (α 20/D, 10 g/l, kwas solny 0,1 mol/l, kalc. na wysuszonej substancji): -65 do -85
Fe (żelazo): ≤ 0,001 %
Hg (rtęć): ≤ 0,001 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,002 %
Strata przy suszeniu (105 °C; 3 h): ≤ 5 %.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1