Kluczowe dokumenty
1.09894
Supelco
9619 rozwiązanie A
1 ml = 56 mg CaO/l for the determination of water hardness, concentrate for preparing 1000 ml volumetic solution for titration, Titrisol®
Synonim(y):
Zasadowy, oznaczanie
About This Item
Kod UNSPSC:
12352401
Nazwa produktu
9619 rozwiązanie A, for the determination of alkaline earth in water (hardness), 1 ml = 56 mg CaO/l (≙ 5.6 German degrees of hardness) using 100 ml of water for 1000 ml, Titrisol®
Poziom jakości
linia produktu
Titrisol®
Formularz
liquid
pH
7.5 (20 °C in H2O)
gęstość
1.141 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
Informacje prawne
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2