Kluczowe dokumenty
1.09798
Supelco
o-Xylene
reference substance for gas chromatography
Synonim(y):
1,2-Dimethylbenzene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.17
Beilstein:
1815558
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Numer indeksu EC:
202-422-2
gęstość pary
3.7 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.1 atm ( 21.1 °C)
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
867 °F
granice wybuchowości
7 %
metody
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.505 (lit.)
tw
143-145 °C (lit.)
mp
-26--23 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 30 °C
rozpuszczalność
0.18 g/L
gęstość
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • o-Xylene for spectroscopy and chromatography: The use of o-Xylene in the field analysis of gas-phase VOCs highlights its application as an effective solvent in compound-specific isotope analysis, underlining its importance in environmental monitoring and pharmaceutical research (J Contam Hydrol, 2024; doi: 10.1016/j.jconhyd.2024.104310).
  • o-Xylene in molecular biology research applications: Research utilizes o-Xylene in molecular dynamics simulations to understand the adsorption and diffusion behaviors of aromatic compounds, providing insights crucial for the development of advanced materials and pharmaceutical applications (Langmuir, 2024; doi: 10.1021/acs.langmuir.3c03706).
Komentarz do analizy
Assay (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32.0 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
p-Xylene for analysis EMSURE&#174; ISO
Supelco
1.08684
p-Xylene