Kluczowe dokumenty
1.09734
Supelco
Zasilanie
Wybierz wielkość
1 PKG
896,00 zł
896,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
896,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
SE.11
896,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
metody
photometry: suitable
kompatybilność
for use with Spectroquant® Nova 30 A
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Nova 60
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
dla NOVA 30A, NOVA 60 i NOVA 60A Spectroquant®
Informacje prawne
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany