1.08720
Thioglycollate Broth
Non animal origin irradiated granulated medium for Microbiological analysis
Synonim(y):
Fluid Thioglycollate Medium
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
sterylność
irradiated
Postać
medium granules
Właściwości
granulated
opakowanie
pkg of 5 kg
producent / nazwa handlowa
GranuCult®
pH
6.9-7.3 (25 °C, 29 g/L in H2O)
rozpuszczalność
29 g/L
Zastosowanie
aseptic process simulation
pharmaceutical
kompatybilność
stand alone
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
anaerobic bacteria (facultative and microaerophilic)
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Powiązane treści
High quality granulated and ready-to-use culture media irradiated for accurate and reliable aseptic process simulations.