1.07882
Standard I nutrient broth
for the cultivation of fastidious bacteria
Synonim(y):
Standard nutrient broth
About This Item
Polecane produkty
Postać
medium granules (dehydrated (DCM))
producent / nazwa handlowa
GranuCult®
metody
microbiological culture: suitable
pH
7.5 (37 °C, 25 g/L in H2O, after autoclaving)
rozpuszczalność
25 g/L
gęstość nasypowa
720 kg/m3
Zastosowanie
clinical
microbiology
przydatność
Enterococcus spp.
Escherichia coli
Listeria spp.
Shigella spp.
Staphylococcus spp.
Streptococcus spp.
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3