1.07164
Pastylki parafinowe
solidification point about 56-58°C for histology
Synonim(y):
Punkt krzepnięcia pastylek parafinowych, parafina do histologii
Wybierz wielkość
1200,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1200,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Formularz
solid
siła działania
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
IVD
for in vitro diagnostic use
kolor
white
Lepkość kinematyczna
4.2 cSt(100 °C)
temp. przejścia
flash point >100 °C
gęstość
0.9 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- Kliniczne zastosowanie ukierunkowanych testów sekwencjonowania guza do wykrywania amplifikacji ERBB2 i optymalizacji terapii anty-HER2 w raku żołądka: Badanie to demonstruje wykorzystanie próbek tkanek zatopionych w parafinie w ukierunkowanym sekwencjonowaniu nowotworów w celu identyfikacji pacjentów odpowiednich do terapii anty-HER2, podkreślając użyteczność parafiny w zachowaniu integralności próbki do analizy genetycznej (Ichikawa et al., 2024).
- Nowa metoda proteomiki FFPE sugeruje, że białko indukowane prolaktyną jest biomarkerem przestrzennej przebudowy cytoszkieletu indukowanej hormonami...: Opisuje nową metodę proteomiki wykorzystującą utrwalone w formalinie próbki zatopione w parafinie (FFPE) do identyfikacji biomarkerów zmian w strukturach komórkowych wywołanych hormonami, rozwijając diagnostykę molekularną specyficzną dla tkanek (Faktor i in., 2024).
- TSWIFT, nowatorska metoda iteracyjnego barwienia osadzonych i zamontowanych wycinków ludzkiego mózgu...: Przedstawia TSWIFT, nową technikę iteracyjnego barwienia zatopionych w parafinie wycinków ludzkiego mózgu, zapewniającą zwiększone możliwości obrazowania w badaniach neurologicznych (Porter i in., 2024).
- [Optymalne metody usuwania melaniny do barwienia HE, immunohistochemii i wykrywania molekularnego]...: Bada różne metody usuwania melaniny w procesach barwienia HE z wykorzystaniem próbek zatopionych w parafinie, co ma kluczowe znaczenie dla dokładnych analiz histopatologicznych i immunohistochemicznych (Zhang et al., 2024).
- Nowe wyniki badań histopatologicznych mikroodłamków kostnych i odpowiedzi nabłonkowej w błonie śluzowej jamy ustnej w osteonekrozie szczęki związanej z bisfosfonianami...: W tym opisie przypadku wykorzystano skrawki zatopione w parafinie, aby odkryć nowe histopatologiczne spojrzenie na martwicę kości, demonstrując rolę parafiny w szczegółowej analizie strukturalnej w stanach patologicznych (Koizumi et al., 2024).
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Dowiedz się więcej o krytycznym znaczeniu barwienia tkanek biologicznych w badaniach i patologii klinicznej przy użyciu standardowych i specjalnych barwników.