Kluczowe dokumenty
1.07033
Supelco
Benzen
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Benzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.11
Beilstein:
969212
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
bp:
80 °C (lit.)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
2.77 (vs air)
ciśnienie pary
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
temp. samozapłonu
1043 °F
granice wybuchowości
8 %
dilution
(for routine analytical applications)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.501 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
gęstość
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
20-25°C
ciąg SMILES
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
Klucz InChI
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
12.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-11 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)