Poziom jakości
siła działania
>3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
skład
Dye, ≥80% spectrophotometric assay
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
rozpuszczalność
70 g/L
gęstość nasypowa
430 kg/m3
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C16H12N2O7S2.2Na/c19-13-7-6-10-8-12(26(20,21)22)9-14(27(23,24)25)15(10)16(13)18-17-11-4-2-1-3-5-11;;/h1-9,17H,(H,20,21,22)(H,23,24,25);;/q;2*+1/p-2/b18-16+;;
Klucz InChI
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Identity
- sodium:
passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
Absorption maximum λ max (water): 476 - 481 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.015 g/l; water): 380 - 500
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 15 %
Suitability for microscopy: passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3