Kluczowe dokumenty
1.03133
Supelco
Diantipyrylmethane
GR for analysis (reagent for titanium)
Synonim(y):
Diantipyrylmethane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H24N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Numer indeksu EC:
215-009-7
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
179-182 °C
rozpuszczalność
0.431 g/L (experimental)
gęstość nasypowa
430 kg/m3
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C23H24N4O2/c1-16-20(22(28)26(24(16)3)18-11-7-5-8-12-18)15-21-17(2)25(4)27(23(21)29)19-13-9-6-10-14-19/h5-14H,15H2,1-4H3
Klucz InChI
QATHNKNPUVVKHK-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Melting range: 179 - 182 °C
Loss on Drying (105 °C): ≤ 3.0 %
Suitability for titanium determination: conforms
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3