1.03023
Czerwień bromofenolowa
pH indicator
Synonim(y):
3′,3′′-dibromofenolo-sulfonftaleina, BPR
Wybierz wielkość
867,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
867,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Czerwień bromofenolowa, indicator
Poziom jakości
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤5% Water (Karl Fischer)
visual transition interval
4.7-6.3, yellow to purple
mp
230 °C (decomposition)
gęstość nasypowa
770 kg/m3
Amax
435-440 nm (buffer pH 4.7)
574-577 nm (buffer pH 6.3)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3cc(c(cc3)O)Br)c2cc(c(cc2)O)Br
InChI
1S/C19H12Br2O5S/c20-14-9-11(5-7-16(14)22)19(12-6-8-17(23)15(21)10-12)13-3-1-2-4-18(13)27(24,25)26-19/h1-10,22-23H
Klucz InChI
OYCLSQDXZMROJK-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Zakres przejścia: pH 4,7 - pH 6,3 żółty do fioletowego
Maksimum absorpcji λ 1 (bufor pH 4,7): 435 - 440 nm
Maksimum absorpcji λ 2 (bufor pH 6.3): 574 - 577 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λ1max; 0,01 g/l; bufor pH 4,7; obliczona dla substancji bezwodnej): ≥ 380
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λ2max; 0,01 g/l; Puffer pH 6,3; obliczone dla substancji bezwodnej): ≥ 760
Woda (wg Karla Fischera): ≤ 5%.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3