Przejdź do
1.01369
Neutralny czerwony (C.I. 50040)
pH indicator and for microbiology
Synonim(y):
Neutral red (C.I. 50040)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
616,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H17ClN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.78
UNSPSC Code:
41116130
EC Index Number:
209-035-8
NACRES:
NB.21
MDL number:
616,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Neutralny czerwony (C.I. 50040), indicator and for microbiology
Quality Segment
form
solid
composition
dye content, ≥75% spectrophotometric assay
loss
≤18% loss on drying, 110°C
pH
3.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
50 g/L
bulk density
350‑500 kg/m3
Amax
452-455 nm (buffer pH 8.0), 514-519 nm (buffer pH 6.8)
λmax
540-543 nm at 50% in ethanol
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3]c1cc2nc3c(nc2cc1C)ccc(c3)N(C)C
InChI
1S/C15H16N4.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)18-14-7-10(19(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H
InChI key
PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Smartfonowe wykrywanie i obrazowanie in vivo i in vitro Mn(VII) w oparciu o czerwone fluorescencyjne kropki węglowe domieszkowane azotem...: Li i wsp. przedstawiają nowatorski system czujników oparty na smartfonach, wykorzystujący czerwone fluorescencyjne kropki węgla domieszkowane azotem do wykrywania jonów Mn(VII). Badanie wykorzystuje właściwości czerwonej fluorescencji tych kropek węglowych do obrazowania in vivo i in vitro, zwiększając dokładność wykrywania i zastosowanie w monitorowaniu środowiska i obrazowaniu biologicznym (Li et al., 2024).
  • System bioanalityczny "2 w 1" oparty na nanokompozytowych polimerach przewodzących do wczesnego wykrywania zanieczyszczenia wód powierzchniowych..: Kharkova i in. opracowują system bioanalityczny integrujący nanokompozytowe polimery przewodzące do wykrywania zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Neutralna czerwień jest wykorzystywana jako wskaźnik do elektrochemicznego wykrywania zanieczyszczeń, demonstrując potencjał systemu do wczesnego i dokładnego monitorowania środowiska (Kharkova et al., 2024).
  • Programowalna technologia oczyszczania ścieków: Regeneracja biofilmów chitozanowych o właściwościach antybakteryjnych poprzez samooczyszczanie zanieczyszczeń wody: Wu i in. badają programowalną technologię oczyszczania ścieków, która regeneruje biofilmy chitozanowe o właściwościach antybakteryjnych. Neutralna czerwień odgrywa kluczową rolę w ocenie skuteczności biofilmów w procesach samooczyszczania, oferując wgląd w zrównoważoną gospodarkę ściekami (Wu et al., 2024).
  • Charakterystyka i zachowanie adsorpcyjne typowych mikroplastików w długoterminowej symulacji przyspieszonego starzenia..: Yu i in. badają właściwości i zachowanie adsorpcyjne mikroplastików podczas długotrwałego starzenia. Barwienie czerwienią neutralną jest stosowane do badania interakcji powierzchniowych i wzorców degradacji mikroplastików, dostarczając cennych danych do oceny wpływu na środowisko (Yu et al., 2024).
Analysis Note
Zawartość barwnika (spektrofotometrycznie): ≥ 75 %
Tożsamość (spektrum UV/VIS): przechodzi test
Zakres przejścia: pH 6,8 - pH 8,0 fioletowoczerwony - pomarańczowożółty
Maksimum absorpcji λmax. (etanol 50%): 540 - 543 nm
Maksimum absorpcji λ 1 (bufor pH 6,8): 514 - 519 nm
Maksimum absorpcji λ 2 (bufor pH 8.0): 452 - 455 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,005 g/l; etanol 50%): 1180 - 1610
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λ1max; 0.015 g/l; bufor pH 6.8; kal. na wysuszonych substancjach): 425 - 575
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λ2max; 0.015 g/l; bufor pH 8.0; kal. na wysuszonych substancjach): 395 - 535
TLC-Test: przechodzi test
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 18 %
Przydatność dla mikrobiologii: przechodzi test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.0420772210861251
description
indicator and for microbiology
description
-
description
suitable for microscopy
description
certified by the BSC
bulk density
350‑500 kg/m3
bulk density
350‑500 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
loss
≤18% loss on drying, 110°C
loss
-
loss
-
loss
-
pH
3.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
3.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
6.8-8.0, red to yellow
pH
6.8-8.0, red to yellow
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neutralny czerwony (C.I. 50040)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)