Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 135,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 382,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H17ClN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.78
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352207
MDL number:
135,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
sterile-filtered
Quality Segment
product line
BioReagent
form
solution
concentration
3.3 g/L in DPBS
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].Cc1cc2N=C3C=C\C(C=C3Nc2cc1N)=[N+](/C)C
InChI
1S/C15H16N4.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)18-14-7-10(19(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H
InChI key
PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
General description
Neutral Red is a cationic dye that is used for nuclear counterstaining in biological research. It also serves as a pH indicator in analytical laboratories. On decomposition, neutral red dye releases carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2), nitrogen oxides, and hydrogen chlorides. Therefore, this dye is considered toxic and is recommended to remove before discharge into receiving streams.
Application
Neutral Red Solution (0.33%) has been to stain viable cells and measure cell viability. It has also been used as a component of culture medium for enzymatic digestion of ovarian medulla tissue to extract follicles.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) titration: suitable |
| concentration 3.3 g/L in DPBS | concentration - | concentration - | concentration - |
| form solution | form powder | form solid | form powder or crystals |
| Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. room temp |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?