Przejdź do
N7005
Neutral Red
Dye content ≥90 %, Powder
Synonim(y):
3-Amino-7-dimethylamino-2-methylphenazine hydrochloride, Basic Red 5, Toluylene red
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
371,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H17ClN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.78
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-035-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3918740
Colour Index Number:
50040
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Neutral Red, Dye content ≥90 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥90%
technique(s)
titration: suitable
color
brown to black
pH
6.8-8.0, red to yellow
mp
290 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 10 mg/mL, dark red
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(C)c1ccc2nc3cc(C)c(N)cc3nc2c1
InChI
1S/C15H16N4.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)18-14-7-10(19(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H
InChI key
PGSADBUBUOPOJS-UHFFFAOYSA-N
General description
Neutral red (C.I. 50040) is a protonated diaminophenazine dye. It is aminodimethylaminomethylphenazinehydrochloride, C15H17N4Cl.
Application
Neutral red has multiple staining applications that include its use as a nuclear stain, counterstain in the Gram procedure, either alone, or as a component of the Twort stain (a fast green-neutral red mixture). Neutral red staining is also a viability assessment method used for the detection of viable yeast cells in dandruff samples and of mussel larvae. Neutral red is also recommended for use in viability assessment as it is selectively absorbed by lysosomes and other acidic organelles in cells. It is also used for supravital staining of living blood cells.
Useful as an indicator for preparing neutral red paper, and as a biological stain.
Biochem/physiol Actions
Neutral red is a widely used cationic fluorochrome that is known to accumulate in the Golgi complex and nuclei after first staining lysosomes.
Analysis Note
Purified
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
722108612511.04207
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
color
brown to black
color
-
color
-
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
solid
solubility
water: 10 mg/mL, dark red
solubility
water: 0.01 g/10 mL
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
50 g/L
composition
Dye content, ≥90%
composition
-
composition
Dye content, 50-60%
composition
Dye, ≥90% spectrophotometric assay
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neutral Red
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)