Kluczowe dokumenty
1.01056
Supelco
Aluminium
fine powder, stabilized about 2% fat
Synonim(y):
Aluminium
Wybierz wielkość
250 G
358,00 zł
1 KG
894,00 zł
358,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 lutego 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 G
358,00 zł
1 KG
894,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Al
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
26.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141702
Numer indeksu EC:
231-072-3
NACRES:
NA.21
358,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 lutego 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥90.0% (complexometric)
temp. samozapłonu
400 °C
zanieczyszczenia
≤0.0005% As (Arsenic)
≤0.03% Heavy metals (as Pb)
≤1.0% Fe (Iron)
bp
2467 °C/1013 hPa
mp
660 °C
gęstość
2.70 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • A recyclable luminescent MOF sensor for on-site detection of insecticide dinotefuran and anti-Parkinson′s drug entacapone in various environmental and biological specimens.: This study highlights the development of a metal-organic framework (MOF) sensor that can detect traces of dinotefuran and entacapone, demonstrating potential applications in environmental monitoring and healthcare diagnostics (Mir NUD et al., 2024).
  • A lithium-aluminium heterobimetallic dimetallocene.: This paper introduces a novel bimetallic compound combining lithium and aluminium, offering insights into their cooperative effects in chemical synthesis and potential applications in material science (Bischoff IA et al., 2024).
Komentarz do analizy
Assay (complexometric): ≥ 90.0 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.03 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 1.0 %
Fat: passes test
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Questions
  1. Can I get the sepcific size data of this Al powder?
    1 answer
    1. The particle size for this product is not a specification, therefore it is not tested on a lot by lot basis. However, when evaluated in the past, the material was found to be 99.0% < 350 µm (D50 = ca. 80 µm).