Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Al
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
26.98
UNSPSC Code:
12141702
EC Index Number:
231-072-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
bp
2467 °C/1013 hPa
mp
660 °C
density
2.70 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Identity (ICP-OES): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminium
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c