Merck
266574
Sigma-Aldrich
Aluminum
foil, thickness 0.45-0.55 mm, 99.999% trace metals basis
Wybierz wielkość
25 CM2
615,00 zł
100 CM2
1400,00 zł
615,00 zł
Cena katalogowa1230,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 CM2
615,00 zł
100 CM2
1400,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Al
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
26.98
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141702
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
615,00 zł
Cena katalogowa1230,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
agency
suitable for EPA OTM-45
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
foil
temp. samozapłonu
1400 °F
rezystywność
2.6548 μΩ-cm
grubość
0.45-0.55 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
gęstość
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
PFAS testing
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Ilość
  • 50×50 mm (approximately 3.4 g)
  • 100×100 mm (approximately 13.6 g)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 6
1 of 6
Aluminum IRMM®, certified reference material, 0.1 mm foil
IRMM523A
Aluminum
Aluminum foil, thickness 0.3 mm, size 100 × 100 mm, purity 99%
GF04122593
Aluminum
Aluminum foil, thickness 0.05 mm, length 5 m, purity 99%
GF08708520
Aluminum
Aluminum foil, thickness 0.10 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.5%
GF00644554
Aluminum
Thierry Deschamps et al.
Optics express, 21(7), 8382-8392 (2013-04-11)
Using a combination of experimental techniques such as optical absorption, Raman scattering, continuous wave and pulse Electron Spin Resonance (ESR), we characterize a set of γ-irradiated Yb(3+) doped silica glass preforms with different contents of phosphorous and aluminum. We demonstrate
Caitlin Carney et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 69(4), 578-582 (2013-07-17)
Laser treatment has emerged as a novel treatment modality for onychomycosis. We sought to determine thermal response and optical effects of a submillisecond neodymium:yttrium-aluminum-garnet (Nd:YAG) 1064-nm laser on common fungal nail pathogens, and the clinical efficacy and safety of the
Jesper C Holst et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(22), 8819-8823 (2013-05-15)
Refractory inclusions [calcium-aluminum-rich inclusions, (CAIs)] represent the oldest Solar System solids and provide information regarding the formation of the Sun and its protoplanetary disk. CAIs contain evidence of now extinct short-lived radioisotopes (e.g., (26)Al, (41)Ca, and (182)Hf) synthesized in one
Arjun Joshua et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(24), 9633-9638 (2013-05-28)
Controlling the coupling between localized spins and itinerant electrons can lead to exotic magnetic states. A novel system featuring local magnetic moments and extended 2D electrons is the interface between LaAlO3 and SrTiO3. The magnetism of the interface, however, was
Mutlu Ozcan et al.
The journal of adhesive dentistry, 15(3), 211-214 (2013-05-24)
To evaluate the effect of nozzle distance, nozzle angle, and deposition duration on the silica content attained on zirconia by air abrasion. Disk-shaped zirconia (LAVA, 3M ESPE) (diameter: 10 mm, thickness: 2 mm) specimens (N = 54) were obtained. They
Produkty
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.
Powiązane treści
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?