09-230
Anti-phospho-Raptor (Thr706) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
P150 target of rapamycin (TOR)-scaffold protein, p150 target of rapamycin (TOR)-scaffold protein containing WD-repeats, regulatory associated protein of mTOR
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
canine, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
horse (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), dog (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
metody
dot blot: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr706)
informacje o genach
bovine ... Rptor(507056)
human ... RPTOR(57521)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Dot Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Raptor in modified and non-modified peptides of phosphorylated and non-phosphorlyated Raptor protein.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Modified and non modified peptides of phosphorylated and non-phosphorlyated Raptor protein
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2