Kluczowe dokumenty
07-412
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw dimetyloargininie, symetryczne (SYM10)
serum, Upstate®
Synonim(y):
Ab do wykrywania dimetyloargininy, Anty-SYM10, Symetryczna dimetylo-arginina Ab
Wybierz wielkość
200 μL
2470,00 zł
2470,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2470,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
2470,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
dimethylation (Arg)
Opis ogólny
Metylacja argininy jest potranslacyjną modyfikacją, która skutkuje tworzeniem asymetrycznych i symetrycznych dimetylowanych arginin (a- i sDMA).
Nie rozpoznaje niemetylowanych peptydów, peptydów zawierających asymetrycznie dimetylowane argininy lub peptydów zawierających pojedynczą symetryczną dimetyloargininę.
Specyficzność
Rozpoznaje białka, które zawierają wiele symetrycznie dimetylowanych arginin, w tym p80-Coilin i białka Sm B, B′ i D.
Immunogen
peptyd zawierający cztery symetryczne powtórzenia dimetyloargininy i glicyny
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Biologia chromatyny
Przeciwciało przeciw dimetyloargininie, symetryczne (SYM10) jest wysokiej jakości króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania dimetyloargininy i zostało zatwierdzone w ICC, IP i WB.
Jakość
routinely evaluated by immunoblot in RIPA lysates from Jurkat cells
Opis wartości docelowych
różnice
Postać fizyczna
Cała surowica królicza zawierająca 0,05% azydku sodu i 30% glicerolu. Ciecz w temperaturze -20°C.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem nasadki.
Komentarz do analizy
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-303, Lizat komórek Jurkat.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lindsay M Webb et al.
Frontiers in immunology, 10, 524-524 (2019-04-04)
Multiple sclerosis is an autoimmune disease of the central nervous system (CNS) mediated by CD4+ T cells and modeled via experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE). Inhibition of PRMT5, the major Type II arginine methyltransferase, suppresses pathogenic T cell responses and EAE.
Joris Paris et al.
Retrovirology, 15(1), 48-48 (2018-07-13)
Nuclear localization of Gag is a property shared by many retroviruses and retrotransposons. The importance of this stage for retroviral replication is still unknown, but studies on the Rous Sarcoma virus indicate that Gag might select the viral RNA genome
Arginine methylation mediated by the Arabidopsis homolog of PRMT5 is essential for proper pre-mRNA splicing.
Deng, X; Gu, L; Liu, C; Lu, T; Lu, F; Lu, Z; Cui, P; Pei, Y; Wang, B; Hu, S; Cao, X
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Hironari Tamiya et al.
The Journal of clinical investigation, 128(1), 517-530 (2017-12-12)
SHARPIN, an adaptor for the linear ubiquitin chain assembly complex (LUBAC), plays important roles in NF-κB signaling and inflammation. Here, we have demonstrated a LUBAC-independent role for SHARPIN in regulating melanoma growth. We observed that SHARPIN interacted with PRMT5, a
Madhumitha Rengasamy et al.
Nucleic acids research, 45(19), 11106-11120 (2017-10-05)
We observed overexpression and increased intra-nuclear accumulation of the PRMT5/WDR77 in breast cancer cell lines relative to immortalized breast epithelial cells. Utilizing mass spectrometry and biochemistry approaches we identified the Zn-finger protein ZNF326, as a novel interaction partner and substrate