Kluczowe dokumenty
07-1596
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-SIRT3 (CT)
from rabbit
Synonim(y):
SIR2-podobne białko 3, mitochondrialna deacetylaza zależna od dinukleotydu nikotynamidoadeninowego, cicha regulacja informacji typu kojarzenia 2, S.cerevisiae, homolog 3, sir2-podobne 3, sirtuina (cicha regulacja informacji typu kojarzenia 2 homolog) 3 (S. cerevisiae
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SIRT3(23410)
mouse ... Sirt3(64384)
Opis ogólny
SIRT3 jest członkiem rodziny białek sirtuin klasy I, homologów drożdżowego białka Sir2. Członkowie rodziny sirtuin charakteryzują się domeną rdzeniową sirtuiny i są podzieleni na cztery klasy. SIRT3 znajduje się w mitochondriach i jest zaangażowany w regulację procesów metabolicznych. Endogenna SIRT3 jest rozpuszczalnym białkiem zlokalizowanym w macierzy mitochondrialnej. Nadekspresja Sirt3 w hodowanych komórkach zwiększa oddychanie i zmniejsza produkcję reaktywnych form tlenu. Post zwiększa ekspresję Sirt3 w białej i brązowej tkance tłuszczowej. Dłuższa forma SIRT3 jest obecna w jądrze, gdzie wykazuje aktywność deacetylazy histonów. SIRT3 chroni kardiomiocyty przed śmiercią komórkową spowodowaną stresem dzięki deacetylacji czynnika jądrowego Ku-70.
Specyficzność
Nie testowano na innych gatunkach.
To przeciwciało rozpoznaje SIRT3. Endogenne poziomy tego białka różnią się w zależności od linii komórkowych; białko było łatwo wykrywane w komórkach RAW264.7 i C2C12, ale tylko słabo wykrywane w komórkach HeLa i nie wykrywane w komórkach Jurkat, HEK293 lub PC3.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Immunogenem był peptyd odpowiadający C-końcowemu regionowi ludzkiego SIRT3.
Zastosowanie
ELISA:
Zewnętrzne laboratorium wykazało, że to przeciwciało nadaje się do testu ELISA (1:1000).
Immunohistochemia:
Zewnętrzne laboratorium wykazało, że to przeciwciało nadaje się do histochemii z wykorzystaniem ludzkiej tkanki raka wątroby (1:50 - 1:100).
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Białka modyfikujące histony
Przeciwciało anty-SIRT3 (C-terminus) jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania SIRT3 (C-terminus) znanej również jako sirtuina 3 i zostało zwalidowane w WB, ELISA i IHC.
Jakość
Western Blot Analysis:
1:250 dilution of this antibody detected SIRT3 on 10 µg of C2C12 lysate.
Opis wartości docelowych
44 kDa
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczony
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,09% NaN3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 6 miesięcy w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania. W przypadku długotrwałego przechowywania, przechowywać w temperaturze -20ºC. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem korka odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat komórek C2C12
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Mar Blanquer-Rosselló et al.
Journal of cellular biochemistry, 114(12), 2785-2794 (2013-07-10)
Xanthohumol (XN) and 8-prenylnaringenin (8PN) are hop (Humulus lupulus L.) polyphenols studied for their chemopreventive effects on certain cancer types. The breast cancer line MCF-7 was treated with doses ranging from 0.001 to 20 µM of XN or 8PN in
Rebecca K Bubenheimer et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 10, 73-73 (2016-04-06)
Gut inflammation contributes to the development of gut motility disorders in part by disrupting the function and survival of enteric neurons through mechanisms that involve oxidative stress. How enteric neurons regulate oxidative stress is still poorly understood. Importantly, how neuron
Timothy C Kenny et al.
Cell reports, 27(8), 2292-2303 (2019-05-23)
Moderate mitochondrial stress can lead to persistent activation of cytoprotective mechanisms - a phenomenon termed mitohormesis. Here, we show that mitohormesis primes a subpopulation of cancer cells to basally upregulate mitochondrial stress responses, such as the mitochondrial unfolded protein response (UPRmt)
Dong-Jie Li et al.
British journal of pharmacology, 176(22), 4388-4401 (2018-10-03)
PDGF-BB is an angiogenic factor involved in cardiovascular diseases. Here, we investigated the possible effects of activation of the nicotinic ACh receptor α7 subtype (α7nAChR) on PDGF-BB-induced proliferation and migration in vascular smooth muscle cells (VSMCs). PNU-282987, a selective α7nAChR
Jinrong Fu et al.
The Journal of biological chemistry, 287(29), 24460-24472 (2012-06-01)
Huntington disease (HD) is an inherited neurodegenerative disorder caused by an abnormal polyglutamine expansion in the protein Huntingtin (Htt). Currently, no cure is available for HD. The mechanisms by which mutant Htt causes neuronal dysfunction and degeneration remain to be